Learn More
Tapones de rosca de PBT Pyrex™ con orificio para juntas deslizantes
25.29 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Junta cónica estándar:
15
22
Descripción
- Unión deslizante: Tapones de rosca de PBT (con orificio) junto con anillos de sellado
- Anillos de sellado: fabricados con caucho de silicona y revestidos con PTFE para proteger contra la erosión química
- Amplia selección: tamaños para utilizar con tubos de 4,0 mm a 32,8 mm
Especificaciones
Incluye | Anillos de sellado |
Material | PBT |
Cantidad | 10/paq. |
Junta cónica estándar | 15 |
Material de revestimiento | Caucho de silicona y PTFE |
Material del cierre | PBT |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |