Learn More
Tapones de rosca fenólicos Pyrex™ con disco de goma revestido de PTFE
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
13 mm
15 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
42 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 20
Descripción
- Disco de sellado con revestimiento de PTFE para resistencia química
- Resisten la esterilización con aire caliente hasta 180 grados C
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tapón de rosca |
| Incluye | Inserto de caucho con revestimiento de PTFE |
| Material | PBT |
| Cantidad | 20/paq. |
| Tamaño de rosca (métrico) | 15 mm |
| Material de revestimiento | Caucho con revestimiento de PTFE |
| Tipo de producto | Tapón de rosca |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de cultivo |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |