Learn More
Anillos de vertido de polipropileno Pyrex™
24.13 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Material:
Polipropileno
Descripción
- Para su uso con: Frascos de laboratorio para medios, Series 1516, 1517, 1518, 1519 1520 y 1523 1524
- Color:transparente
- Esterilizable en autoclave: hasta 140 °C
Especificaciones
Color | Transparente |
Material | Polipropileno |
Cantidad | 10/paq. |
Tamaño de rosca (métrico) | 80 mm |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave hasta 121 °C |
Tipo de producto | Anillo de vertido |