Learn More
Anillos de vertido de polipropileno Pyrex™
17.61 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21976" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21976" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
32 mm
45 mm
Descripción
Garantiza un vertido sin goteo.Inserte el anillo de vertido de polipropileno Pyrex™ en el cuello de frasco con el tamaño adecuado.
- Para su uso con: Frascos de laboratorio para medios, Series 1516, 1517, 1518, 1519 1520 y 1523 1524
- Color: claro
- Esterilizable en autoclave hasta 140 grados C.
Especificaciones
Color | Transparente |
Material | Polipropileno |
Cantidad | 10/pack |
Tamaño de rosca (métrico) | 45 mm |
Para utilizar con (equipo) | Frascos de medios para laboratorio, series 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 y 1524 |