Learn More
Tapones de rosca de polipropileno Pyrex™ para frascos para medios de cultivo de laboratorio Código de producto.: 11348034
Añadir a la cesta
Tapones de rosca de polipropileno Pyrex™ para frascos para medios de cultivo de laboratorio
Código de producto. 11348034
45 mm, Azul claro
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
25 mm
32 mm
45 mm
80 mm
Color:
Amarillo
Azul claro
Gris
Verde
Código de producto. 11348034
Marca: Pyrex 4506/45D
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tapones de rosca de polipropileno Pyrex™ son ideales para trabajos de preparación de medios.
Los tapones de rosca de LDPE Pyrex™ son ideales para trabajos de preparación para medios.
  • Para su uso con: Frascos de laboratorio para medios, Series 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 y 1524
  • Esterilizable en autoclavehasta + 140 °C
  • Disponible en: Selección de cuatro colores para facilitar la identificación de las muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul claro
Descripción Tapón de rosca
Material Polipropileno
Cantidad 10/pack
Tamaño de rosca (métrico) 45 mm
Closure Included Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Tapón de rosca
Para utilizar con (equipo) Frascos de las series 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 y 1524
Material del cierre Polietileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Mostrar más Mostrar menos
  • Multiple Manufacturers
    Utilice el código 24096 para recibir esta promoción.
    Promo Code: 24096
    Expires2025-05-16
    Hot Deal
    Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 21/04/2025 y el 16/05/2025 sujeto a la disponibilidad del artículo en stock. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional o si el producto ya no está disponible en stock. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones Más información
Título del producto
Tapones de rosca de polipropileno Pyrex™ para frascos para medios de cultivo de laboratorio >