Learn More
Cuchara Pyrex™ con mango hueco
Código de producto. p-8002614
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 ml
6 ml
10 ml
Altura (métrico):
70 mm
85 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 12651992
Marca: Pyrex 2115/06M
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ayuda en la introducción de polvos en recipientes con cuello estrecho. La cuchara Pyrex™ con mango hueco se asienta de forma plana para garantizar la estabilidad en el plato de la balanza. Disponibles en 3 capacidades.
Ayuda en la introducción de polvos en recipientes con cuello estrecho. Cuchara con vástago hueco Pyrex™: permanece plana para garantizar la estabilidad en la bandeja de la balanza. Disponibles en 3 capacidades.
  • Con vástago hueco para facilitar la introducción del polvo en recipientes de cuello estrecho, por ejemplo, matraces volumétricos
  • La base plana garantiza la estabilidad en la bandeja de la balanza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 100 mm
Tipo de producto Cucharas de pesaje