Learn More
Corning™ Pipetas serológicas de vidrio cortas desechables PYREX™
Código de producto. 10716323 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
25 ml
50 ml
Graduaciones:
0,01 mL
< 0,01/ml
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
Graduaciones negativas:
0,5 ml
3 ml
4 ml
5 ml
Tipo de empaquetado:
En envase individual
Multipack
Tamaño de la unidad:
400 PCS
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 25
paquete de 250
paquete de 400
paquete de 50
paquete de 500
Código de producto. 10716323
Marca: Corning™ 7077B1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideales para su uso en áreas confinadas, como campanas de extracción
Estas pequeñas pipetas, calibradas para administración con soplado, son ideales para usar en áreas confinadas. Los tamaños de 5 ml, 10 ml y 25 ml tienen partes superiores mecanizadas. Las graduaciones negativas de cada pipeta permiten que se puedan utilizar en procedimientos serológicos y de medición. La codificación de color ISO está impresa directamente en el envoltorio Steri-ViewTM.
No pipetee con la boca. Recomendamos que se use un dispositivo de pipeteo mecánico.
El producto con n.º de cat. 7077B-50 presenta graduaciones negativas e inversas.
Compliance
Calibradas para administración con soplado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Enchufe del aspirador
Calibrado
Calibración Para el suministro
Material Pyrex™
Esterilidad Estéril
Graduado Sí
Graduaciones 0,01 mL
Longitud (imperial) 8,4 in
Graduaciones negativas 0,5 ml
Estilo de punta Redondo
Estilo de parte superior Mecanizado
Tipo de empaquetado En envase individual
Volumen (imperial) 0,03 oz
Color Amarillo
Volumen (métrico) 1 ml
Longitud (métrico) 215 mm
Tipo Pipeta serológica
Desechables