Learn More
Corning™ Pipetas serológicas de vidrio cortas desechables PYREX™
Código de producto. 10716693 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
25 ml
50 ml
Graduaciones:
0,01 mL
< 0,01/ml
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
Graduaciones negativas:
0,5 ml
3 ml
4 ml
5 ml
Tipo de empaquetado:
En envase individual
Multipack
Tamaño de la unidad:
400 PCS
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 25
paquete de 250
paquete de 400
paquete de 50
paquete de 500
Código de producto. 10716693
Marca: Corning™ 7077B25
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideales para su uso en áreas confinadas, como campanas de extracción
Estas pequeñas pipetas, calibradas para administración con soplado, son ideales para usar en áreas confinadas. Los tamaños de 5 ml, 10 ml y 25 ml tienen partes superiores mecanizadas. Las graduaciones negativas de cada pipeta permiten que se puedan utilizar en procedimientos serológicos y de medición. La codificación de color ISO está impresa directamente en el envoltorio Steri-ViewTM.
No pipetee con la boca. Recomendamos que se use un dispositivo de pipeteo mecánico.
El producto con n.º de cat. 7077B-50 presenta graduaciones negativas e inversas.
Compliance
Calibradas para administración con soplado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Enchufe del aspirador
Calibrado
Calibración Para el suministro
Material Pyrex™
Graduado Sí
Graduaciones 0,2 ml
Longitud (imperial) 11,8 in
Graduaciones negativas 5 ml
Estilo de punta Redondo
Estilo de parte superior Mecanizado
Tipo de empaquetado En envase individual
Volumen (imperial) 0,84 oz
Color Rojo
Volumen (métrico) 25 ml
Tipo Pipeta serológica
Desechables