Learn More
Corning™ Pipetas serológicas de vidrio cortas desechables PYREX™
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
25 ml
50 ml
Graduaciones:
0,01 mL
< 0,01/ml
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
Graduaciones negativas:
0,5 ml
3 ml
4 ml
5 ml
Tipo de empaquetado:
En envase individual
Multipack
Tamaño de la unidad:
400 PCS
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 25
paquete de 250
paquete de 400
paquete de 50
paquete de 500
Descripción
Estas pequeñas pipetas, calibradas para administración con soplado, son ideales para usar en áreas confinadas. Los tamaños de 5 ml, 10 ml y 25 ml tienen partes superiores mecanizadas. Las graduaciones negativas de cada pipeta permiten que se puedan utilizar en procedimientos serológicos y de medición. La codificación de color ISO está impresa directamente en el envoltorio Steri-ViewTM.
No pipetee con la boca. Recomendamos que se use un dispositivo de pipeteo mecánico.
El producto con n.º de cat. 7077B-50 presenta graduaciones negativas e inversas.
Compliance
Calibradas para administración con soplado.
Especificaciones
Especificaciones
| Enchufe del aspirador | Sí |
| Calibrado | Sí |
| Calibración | Para el suministro |
| Material | Pyrex™ |
| Esterilidad | Estéril |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 0,01 mL |
| Longitud (imperial) | 8,4 in |
| Graduaciones negativas | 0,5 ml |
| Estilo de punta | Redondo |
| Mostrar más |