Learn More
Pyrex™ Tall form Berzelius Heavy Duty Beaker
72.77 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 ml
250 ml
600 mL
Descripción
Diseñado para lograr una vida útil más larga y proporcionar más seguridad al usuario
- Mecánicamente más resistente que los vasos de precipitados estándar
- El borde y boquilla están reforzados, por lo que son proclives a romperse durante el lavado, etc.
- Paredes más gruesas y bases más pesadas
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
- Impresos con código de retorno para certificado de lote descargable
- Graduaciones y área de rotulación blancas
Especificaciones
Descripción | Vaso de precipitados |
Diámetro exterior (métrico) | 60 mm |
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Material | Vidrio de borosilicato |
Altura (métrico) | 120 mm |
Cantidad | 10/paq. |