Learn More
Corning™ Matraces Erlenmeyer de cuello ancho PYREX™ de alta resistencia
Código de producto. 10377679
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1 L
2000 ml
Altura (métrico):
14,6 cm
18,4 cm
23,8 cm
29,2 cm
37,2 cm
Diámetro exterior (métrico):
84 mm
106 mm
137 mm
168 mm
198 mm
Intervalo de graduación:
De 100 a 500 ml
De 250 a 1000 ml
De 400 a 1800 ml
De 50 a 125 ml
De 50 a 200 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. 10377679
Marca: Corning™ 5100500
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos matraces para una gran variedad de aplicaciones. Los matraces Erlenmeyer de uso intensivo y cuello ancho Pyrex™ se han diseñado para durar más y ofrecen una alta resistencia a ataques químicos, acabado de parte superior mecanizado y resistente y boca ancha.
Utilice estos matraces para una gran variedad de aplicaciones.Los matraces Erlenmeyer de alta resistencia y cuello ancho Pyrex™ se han diseñado para durar más y ofrecen una alta resistencia a ataques químicos, acabado de parte superior mecanizado y resistente y boca ancha.
Un matraz de boca ancha especialmente recomendado para su uso como matraz de valoración. Para mayor comodidad, estos matraces están graduados para mostrar la capacidad aproximada y tienen un punto de marcado extragrande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Graduaciones de escala de esmalte cerámico blanca; estilo de parte superior: Borde de alta resistencia
Diámetro exterior (imperial) 5,3 in
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Pyrex
Intervalo de graduación De 100 a 500 ml
Graduaciones 50 ml
Altura (imperial) 9,37 in
Altura (métrico) 23,8 cm
Estilo de cuello Boca ancha
N.º por caja 36/caja
N.° por paquete 6/Paq.
Forma Cónicos
Superficie de escritura Marcado cuadrado blanco extra grande
Desechables No
Mouth Style Ancha
Esterilidad No estéril
Diámetro exterior (métrico) 137 mm
Tamaño del tapón 10