Learn More
Ácido piridin-2,6-dicarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11444973
Ácido piridin-2,6-dicarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444973
100 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Código de producto. 11444973
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12263.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid is used in the preparation of dipicolinato ligated lanthanide and transition metal complexes. It acts as a chelating agent for chromium, zinc, manganese, copper, iron and molybdenum. Its calcium-dipcolinic acid complex is used to protect deoxyribonucleic acid (DNA) from heat denaturation which enhances the DNA stability. It plays an important role as a marker for the effectiveness of sterilization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido piridin-2,6-dicarboxílico se utiliza en la preparación de lantanida ligada de dipicolinato y complejos metálicos de transición. Actúa como agente quelante para cromo, zinc, manganeso, cobre, hierro y molibdeno. Su complejo de ácido cálcico-dicolínico se utiliza para proteger el ácido desoxirribonucleico (ADN) de la desnaturalización por calor que mejora la estabilidad del ADN. Desempeña un papel importante como indicador de la eficacia de la esterilización.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con ácidos, bases y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 499-83-2
Fórmula molecular C7H5NO4
Peso molecular (g/mol) 167.12
Número MDL MFCD00006299
Clave InChI WJJMNDUMQPNECX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-pyridinedicarboxylic acid, dipicolinic acid, 2,6-dipicolinic acid, dipicolinate, 2,6-dicarboxypyridine, 2,6-pyridinedicarboxylate, unii-ue81s5cq0g, 2,6-pyridinedicarboxylicacid, ue81s5cq0g, 2,6-pyridinedicarboxylic acid dipicolinic acid
PubChem CID 10367
ChEBI CHEBI:46837
Nombre IUPAC ácido dicarboxílico piridina-2,6
SMILES C1=CC(=NC(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Punto de fusión ∼245°C (decomposition)
Temperatura de inflamación 188°C (370°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 131629
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.12
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2,6-Pyridinedicarboxylic acid
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido piridin-2,6-dicarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >