Learn More
Ácido 3piridin-borónico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348126
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El reactante utilizado para la preparación de reacciones de acoplamiento cruzado Suzuki-Miyaura libres de fosfina, acoplamiento Suzuki-Miyaura regioselectivo y acoplamiento intermolecular catalizado de paladio y anulación, N-arilación utilizando catalizadores de acetilacetonato de cobre, cianación mediada por cobre y cianación regioselectiva de bencenos ricos en electrones, New linear cadenas de poli (fenilpiridilo) mediante acoplamiento de Suzuki y foldameros de oligopiridilo como imitaciones de una torsión en hélice.
Solubilidad
Ligeramente soluble en metanol.
Notas
Almacenar en fresco.Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado.Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1692-25-7
Fórmula molecular C5H6BNO2
Peso molecular (g/mol) 122.92
Número MDL MFCD00674177
Clave InChI ABMYEXAYWZJVOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine-3-boronic acid, 3-pyridylboronic acid, 3-pyridineboronic acid, pyridin-3-yl boronic acid, 3-pyridinylboronic acid, pyridin-3-yl-3-boronic acid, 3-pyridineboric acid, 3-pyridinebornic acid, pyridyl-3-boronic acid, pyridine 3-boronic acid
PubChem CID 2734378
Nombre IUPAC ácido piridin-3-ilborónico
SMILES OB(O)C1=CC=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-3-boronic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Beilstein 471943
Información de solubilidad Slightly soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.92