Learn More
Piridina, 99,5 %, extra seco sobre tamiz molecular, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3737879 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ML
2.50 litro
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10700693 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
12834741 500 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 500 ML
10353092 1 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 1 litro
10781974 2.5 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 2.50 litro
4 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10700693
Marca: Thermo Scientific Acros 364421000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Piridina, 99,5 %, C5H5N, número de CAS-110-86-1, azabenzeno, azina, n.º Caswell 717, piridina, piridina italiana, piridina, piridina polaca, piridina, piridina alemana, número de desecho rcra u196, 1 l, presión de vapor:20 mbar a 20 °C, 20, 181, de 115,0 °C a 116,0 g°C, CHEBI:16227, incoloro, 0,9780 g/ml
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-86-1
Fórmula molecular C5H5N
Peso molecular (g/mol) 79.102
Número MDL MFCD00011732
Clave InChI JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
Nombre IUPAC piridina
SMILES C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine
Punto de fusión -42.0°C
Nombre de nota Over Molecular Sieves
Color Incolora
Densidad 0.9780g/mL
Punto de ebullición 115.0°C to 116.0°C
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación 17°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5085 to 1.5105
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Gravedad específica 0.978
Presión de vapor Vapor Pressure: 20mbar at 20°C
Viscosidad 0.95 mPa.s (20°C)
Beilstein 20, 181
Agua 0.005% Max.
Fieser 01,958; 02,349; 04,414; 06,497; 11,448; 12,416; 13,293; 15,1; 17,153
Índice Merck 15, 8081
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most other common, organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.1
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Extra seco sobre tamiz molecular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.