Learn More
Piridina, +99 %, extra pura, Thermo Scientific Chemicals
22.31€ - 758.78€
CAS | 110-86-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H5N |
Peso molecular (g/mol) | 79.102 |
Número MDL | MFCD00011732 |
Clave InChI | JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717 |
PubChem CID | 1049 |
ChEBI | CHEBI:16227 |
Nombre IUPAC | piridina |
SMILES | C1=CC=NC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10644802
|
Thermo Scientific Acros
131780500 |
50 mL | Frasco de vidrio |
22.31€
50 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10081420
|
Thermo Scientific Acros
131780010 |
1 L | Frasco de vidrio EcoSafPak™ |
107.54€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10634802
|
Thermo Scientific Acros
131780025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
248.24€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10092583
|
Thermo Scientific Acros
131780250 |
25 L | Bidón de metal |
758.78€
25 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
110-86-1 | |
79.102 | |
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N | |
1049 | |
piridina |
C5H5N | |
MFCD00011732 | |
azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717 | |
CHEBI:16227 | |
C1=CC=NC=C1 |
Especificaciones
Pyridine | |
110-86-1 | |
115.0°C to 116.0°C | |
Auténtico | |
1.5085 to 1.5105 | |
0.02% max. | |
C5H5N | |
Vapor Pressure: 20mbar at 20°C | |
20, 181 | |
01,958; 02,349; 04,414; 06,497; 11,448; 12,416; 13,293; 15,1; 17,153 | |
azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717 | |
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N | |
piridina | |
1049 | |
79.1 | |
Extra puro |
-42.0°C | |
0.9780g/mL | |
17°C | |
Líquido | |
99+% | |
0.978 | |
MFCD00011732 | |
0.95 mPa.s (20°C) | |
0.1% max. (Coulometric) | |
15, 8081 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most other common, organic solvents | |
C1=CC=NC=C1 | |
79.102 | |
CHEBI:16227 | |
≥99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS P
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de inhalación.
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Líquido y vapores muy inflamables.
Declaración de GHS P
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar la zona con abundante agua y jabón.
EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. - No fumar.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. ADVERTENCIA: La información mostrada en este sitio web ha sido desarrollada en cumplimiento de la normativa de la Unión Europea (UE) y es correcta a nuestro leal saber y entender en la fecha de su publicación. La información proporcionada se ha diseñado solo como una guía para la manipulación y el uso seguros. No debe considerarse ni una garantía ni una especificación de calidad.
Peligro
- Pyridine
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
RUO - Para uso exclusivo en investigación