Learn More
Piridina, +99 %, para espectroscopía, Thermo Scientific Chemicals
23.90€ - 243.00€
CAS | 110-86-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H5N |
Peso molecular (g/mol) | 79.102 |
Número MDL | MFCD00011732 |
Clave InChI | JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717 |
PubChem CID | 1049 |
ChEBI | CHEBI:16227 |
Nombre IUPAC | piridina |
SMILES | C1=CC=NC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10137932
|
Thermo Scientific Acros
386560250 |
25 mL | Frasco de vidrio |
23.90€
25 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10215752
|
Thermo Scientific Acros
386562500 |
250 mL | Frasco de vidrio |
108.00€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10718024
|
Thermo Scientific Acros
386560010 |
1 L | Frasco de vidrio |
243.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For UV/VIS spectroscopyIdentificadores de productos químicos
110-86-1 | |
79.102 | |
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N | |
1049 | |
piridina |
C5H5N | |
MFCD00011732 | |
azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717 | |
CHEBI:16227 | |
C1=CC=NC=C1 |
Especificaciones
Pyridine | |
99+% | |
110-86-1 | |
115.0°C to 116.0°C | |
Líquido | |
99+% | |
0.978 | |
MFCD00011732 | |
0.05% max. | |
azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717 | |
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N | |
piridina | |
1049 | |
79.1 | |
Espectroscopia |
-42.0°C | |
0.022 max. at 345nm, 0.097 max. at 340nm, 0.301 max. at 335nm, 1 max. at 310nm | |
0.9780g/mL | |
17°C | |
1.5085 to 1.5105 | |
0.001% max. | |
C5H5N | |
0.95 mPa.s (20°C) | |
15, 8081 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most other common, organic solvents | |
C1=CC=NC=C1 | |
79.102 | |
CHEBI:16227 | |
≥99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS P
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de inhalación.
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Líquido y vapores muy inflamables.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 203-809-9
missing translation for 'rtecsNumber' : UR8400000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only