Learn More
Piridina, certificado AR de análisis, Fisher Chemical Código de producto.: 10102110
Piridina, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10102110
500 ml, Frasco de vidrio ámbar
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
500 ml
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10102110
Marca: Fisher Chemical P/7960/08
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
C5H5N, número de CAS-110-86-1, azabenceno, azina, n.º de caswell 717, piridina, piridina italiana, piridina, piridina polaca, piridina, piridina alemana, número de desecho rcra u196, 2,5 l, 115 °C, CHEBI:16227, incoloro, 79,1 g/mol, JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N, piridina, -42 °C, 11732, 79,102
1 l, Frasco de vidrio ámbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-86-1
Fórmula molecular C5H5N
Peso molecular (g/mol) 79.102
Número MDL 11732
Clave InChI JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo azabenceno, azina, piridina, Número de residuos RCRA u196, n.º de caswell 717, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
Nombre IUPAC piridina
SMILES C1=CC=NC=C1
Specifications
pH 8,5
Punto de fusión -42 °C
Color Incolora
Punto de ebullición 115 °C
Cantidad 500 ml
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Presión de vapor 20 mbar a 20 °C
Viscosidad 0.95 mPaS a 20 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.1 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Pyridine
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • Multiple Manufacturers
    Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.
    Promo Code: 25908
    Expires2025-03-31
    Days
    12
    Hours
    8
    Minutes
    43
    Seconds
    21
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Piridina, certificado AR de análisis, Fisher Chemical >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.