Learn More
Perbromuro hidrobromuro de piridina, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022774
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 11499160
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15684.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39416-48-3 | C5H5N·HBr3
Pyridine hydrobromide perbromide is used as a brominating reagent in alfa-bromination and alfa-thiocyanation of ketones, phenols, unsaturated and aromatic ethers. It is used as a raw material in the preparation of beta-adrenergic blocking agents. Furthermore, it is used as an analytical reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El perbromuro hidrobromuro de piridina se utiliza como reactivo bromante en la alfa-bromación y la alfa-tiocianación de cetonas, fenoles, éteres no saturados y aromáticos. Se utiliza como materia prima en la preparación de agentes bloqueantes beta-adrenérgicos. Además, se utiliza como reactivo analítico.
Solubilidad
Soluble en metanol, ácido acético, etanol, n-butanol y terahidrofurano. Insoluble en agua, tetracloruro de carbono, bromuro de etilo, benceno, tolueno, ligroina y éter de petróleo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39416-48-3
Fórmula molecular C5H5N·HBr3
Número MDL MFCD00013223
Sinónimo Pyridinium bromide perbromide; Pyridinium tribromide
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine hydrobromide perbromide
Punto de fusión 128°C to 136°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 3690144
Índice Merck 14,7973
Información de solubilidad Soluble in methanol,acetic acid,ethanol,n-butanol and terahydrofuran. Insoluble in water,carbon tetrachloride,ethyl bromide,benzene,toluene,ligroin,petroleum ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.82
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyridine hydrobromide perbromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.