Learn More
Piridina, pura, solución, 65 % (v/v) en agua, Fisher Chemical
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Specifications
pH | 8.5 |
Punto de fusión | -42°C |
CAS | 110-86-1 |
Color | Amarillo |
Punto de ebullición | 115°C |
Cantidad | 500 mL |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Forma física | Líquido |
Fórmula molecular | C5H5N |
Número MDL | 11732 |
Show More |
Safety and Handling
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Product Identifier
- Pyridine solution, 65% v/v in water
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Líquido inflamable Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.