Learn More
Cloruro de piridinio, + 97 %, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10274010 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Tarro de cristal
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. 10274010
Marca: Fisher Chemical P/7980/48
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
CAS 628-13-7
Punto de fusión 140°C
Color Beige
Punto de ebullición 222°C
Envase Tarro de cristal
Fórmula molecular C5H6ClN
Número MDL 12802
Cantidad 100 g
Sinónimo pyridine hydrochloride, pyridine, hydrochloride, pyridinehydrochloride, pyridine hcl, pyridine, hydrochloride 1:1, pyridine-hcl, pyridine.hcl, pyridiniumchloride, pyridine hcl salt, pyrdine hydrochloride
Clave InChI AOJFQRQNPXYVLM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=NC=C1.Cl
Nombre IUPAC piridina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 115.56
PubChem CID 10176127
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.56g/mol
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyridine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.