Learn More
Dicromato de piridinio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7046587
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 11378156
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L15132.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Dicromato de piridinio Alfa Aesar, 98 %, cantidad:100 g, Punto de fusión:de ∼145 a 147 °C, peso molecular:376,205; Porcentaje de pureza:98%; CAS:20039-37-6, información DOT:Clase de peligro de transporte:5,1; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:SÓLIDO OXIDANTE, TÓXICO, SIN ESPECIFICAR
Pyridinium dichromate acts as a strong oxidizing agent used in the conversion of primary alcohols and secondary alcohols to aldehydes and ketones respectively. It plays an important role in the oxidation of unsaturated tertiary alcohols, silyl ethers, the carbon-boron bond, and oximes. Further, it is used in the conversion of acetals to esters and didehydroketones to enones in the presence of tert-butyl hydroperoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dicromato de piridinio actúa como agente oxidante fuerte utilizado en la conversión de alcoholes primarios y secundarios a aldehídos y cetonas respectivamente. Desempeña un papel importante en la oxidación de alcoholes terciarios no saturados, éteres de sililo, el enlace carbono-boro y oximas. Además, se utiliza en la conversión de acetales a ésteres y didehidrocetonas a enonas en presencia de hidroperóxido de terc-butilo.
Solubilidad
Soluble en agua, dimetilformamida, dimetilsulfóxido y acetonitrilo. Ligeramente soluble en diclorometano, cloroformo y acetona. Insoluble en hexano, éter y acetato de etilo.
Notas
Higroscópico. Incompatible con materiales orgánicos y metales en polvo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20039-37-6
Fórmula molecular C10H12Cr2N2O7
Peso molecular (g/mol) 376.205
Número MDL MFCD00013105
Clave InChI LMYWWPCAXXPJFF-UHFFFAOYSA-P
Sinónimo pyridinium dichromate, cornforth reagent, pyridinium dichromate pdc, oxido-oxido dioxo chromio oxy-dioxochromium; pyridin-1-ium, pyridiniumdichromate, pyridinium-dichromate, dipyridinium dichromate, bis pyridium chromate, pyridiniumdichromate pdc, acmc-209f5g
PubChem CID 2724130
Nombre IUPAC óxido-(óxido(dioxo)chromio)oxi-dioxocromo;piridin-1-io
SMILES C1=CC=[NH+]C=C1.C1=CC=[NH+]C=C1.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridinium dichromate
Punto de fusión ∼145°C to 147°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3087
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water,dimethyl formamide,dimethyl sulfoxide and acetonitrile. Slightly soluble in dichloromethane,chloroform and acetone. Insoluble in hexane,ether and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.21
Porcentaje de pureza 98%