Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de piridoxina, 98+ %, extra puro Código de producto.: 10195303
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de piridoxina, 98+ %, extra puro
Código de producto. 10195303
250 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10195303
Marca: Thermo Scientific Chemicals 150772500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58-56-0
Fórmula molecular C8H11NO3·HCl
Peso molecular (g/mol) 205.64
Número MDL MFCD00012807
Clave InChI ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridoxine hydrochloride, pyridoxine hcl, pyridoxol hydrochloride, vitamin b6, alestrol, becilan, benadon, hexavibex, hexermin, hexobion
PubChem CID 6019
ChEBI CHEBI:30961
Nombre IUPAC 4,5-bis(hidroximetil)-2-metilpiridina-3-ol;clorhidrato
SMILES CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridoxine hydrochloride
Punto de fusión 214.0°C
Color Blanco
pH 2.4 to 3.0 (5% aq. soln.)
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 g
Beilstein 21, V,5, 492
Índice Merck 15, 8095
Información de solubilidad Solution
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.64
Porcentaje de pureza 98+%
Grado Extra puro
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0452337 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/10/2023 Catalog Number150772500,150770500
Número de loteA0441969 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/04/2023 Catalog Number150772500,150770500
Número de loteA0399565 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number150772500,150770500
Número de loteA0395343 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number150772500,150770500
Número de loteA0407127 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number150772500,150770500
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de piridoxina, 98+ %, extra puro >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt