Learn More
Lonza™ Pyrogent–5000 Kinetic Turbidimetric LAL Assay
Marca: Lonza™ N588
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Pyrogent 5000 LAL reconstitution buffer | |
∼1 hr. | |
Gram negative bacterial endotoxin |
2400 Tests/Kit | |
De 2 °C a 8 °C | |
Pyrogent–5000 Kinetic Turbidimetric LAL Assay |