Learn More
Pirrol-2-carboxaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10307070
Pirrol-2-carboxaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10307070
25 g, Frasco de vidrio
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
This item is not returnable. View return policy
Código de producto. 10307070
Marca: Thermo Scientific Acros 132060250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1003-29-8
Fórmula molecular C5H5NO
Peso molecular (g/mol) 95.1
Número MDL MFCD00005217
Clave InChI ZSKGQVFRTSEPJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrrole-2-carboxaldehyde, 2-formylpyrrole, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, pyrrole-2-aldehyde, 2-pyrrolecarboxaldehyde, pyrrole-2-carbaldehyde, 2-pyrrolecarbaldehyde, 2-pyrrolylcarboxaldehyde, 2-pyrrolaldehyde, alpha-pyrrolaldehyde
PubChem CID 13854
ChEBI CHEBI:59978
Nombre IUPAC 1H-pirrol-2-carbaldehído
SMILES C1=CNC(=C1)C=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Pyrrole-2-carboxaldehyde
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 43°C to 47°C
Color Blanco a marrón
Temperatura de inflamación 106°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 21, 270
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.1
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido de baja fusión cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Pyrrole-2-carboxaldehyde
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Pirrol-2-carboxaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.