Learn More
Ácido pirrol-3-carboxílico, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Description
Pyrrole-3-carboxylic acid is useful for the synthesis of cholecystokinin antagonists, benzopyran antihypertensives and azepinediones. It is utilized for the preparation of a poly(pyrrole-3-carboxylic acid) modified pencil graphite electrode and its usage in the determination of serotonin (SER) in blood serum and urine samples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido pirrol-3-carboxílico es útil para la síntesis de antagonistas de colecistoquinina, antihipertensivos de benzopirano y azepinedionas. Se utiliza para la preparación de un electrodo de grafito de lápiz modificado poli(ácido pirrol-3-carboxílico) y se usa en la determinación de serotonina (SER) en muestras de suero sanguíneo y orina.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
El ácido pirrol-3-carboxílico es útil para la síntesis de antagonistas de colecistoquinina, antihipertensivos de benzopirano y azepinedionas. Se utiliza para la preparación de un electrodo de grafito de lápiz modificado poli(ácido pirrol-3-carboxílico) y se usa en la determinación de serotonina (SER) en muestras de suero sanguíneo y orina.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifications
Nombre del producto químico o material | Pyrrole-3-carboxylic acid |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 108642 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 111.1 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |