Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyrrole |
| Punto de fusión | -23.0°C |
| Color | Marrón a incoloro |
| Densidad | 0.9600g/mL |
| Punto de ebullición | 129.0°C to 131.0°C |
| Temperatura de inflamación | 36°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Índice de refracción | 1.5080 to 1.5100 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Pyrrole
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.