Learn More
Ácido pirrolidin-3-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyrrolidine-3-carboxylic acid |
| Punto de fusión | 182.0°C to 184.0°C |
| Análisis elemental | 50.86 to max. 53.47% min. Carbon 11.86 to max. 12.47% min. Nitrogen |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.13 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
Seguridad y manipulación
- Pyrrolidine-3-carboxylic acid