Learn More
Pirrolidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412637
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
Código de producto. 11412637
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14852.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123-75-1 | C4H10ClN | 107.58 g/mol
Pyrrolidine is used as building block in the synthesis of organic compounds. It is used to activate ketones and aldehydes toward nucleophilic addition. It is also utilized in promoting aldol condensation of ketones and aldehydes by forming enamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La pirrolidina se utiliza como bloque básico en la síntesis de compuestos orgánicos. Se utiliza para activar cetonas y aldehídos para la adición nucleofílica. También se utiliza en la aceleración de la condensación aldólica de cetonas y aldehídos mediante la formación de enamina.
Solubilidad
Miscible con alcohol, éter, cloroformo y agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes fuertes, dióxido de carbono y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-75-1
Fórmula molecular C4H10ClN
Peso molecular (g/mol) 107.58
Número MDL MFCD00005249
Clave InChI FCLZCOCSZQNREK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine
PubChem CID 31268
ChEBI CHEBI:33135
Nombre IUPAC hidrógeno cloruro de pirrolidina
SMILES [H+].[Cl-].C1CCNC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrrolidine
Punto de fusión -63°C
Densidad 0.856
Punto de ebullición 86°C to 88°C
Temperatura de inflamación 2°C (35°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Olor Like Rotten Eggs
Índice de refracción 1.4431
Cantidad 100 mL
Número UN UN1922
Beilstein 102395
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,8015
Información de solubilidad Miscible with alcohol,ether,chloroform and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 71.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyrrolidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Pyrrolidine