Learn More
Thermo Scientific Chemicals Quinona de pirloquinolina
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Quinona de pirloquinolina |
Cantidad | 1 g |
Solubilidad | Solubilidad de la solución acuosa: ligeramente soluble. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.21 |
Clave InChI | MMXZSJMASHPLLR-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | OC(=O)C1=CC2=C(N1)C1=C(C=C(N=C1C(=O)C2=O)C(O)=O)C(O)=O |
Nombre IUPAC | 4,5-dioxo-1H,4H,5H-pyrrolo[2,3-f]quinoline-2,7,9-tricarboxylic acid |
Peso molecular (g/mol) | 330.21 |