Learn More
Piruvonitrilo, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Pyruvonitrile was used in the synthesis of cuprate-carbonyl π-complexes by reaction with Me2CuLi in THF.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El piruvonitrilo se utilizó en la síntesis de π-complejos cuprato-carbonilo, al reaccionar con Me2CuLi en THF.
Solubilidad
Soluble en éter y acetonitrilo.
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
El piruvonitrilo se utilizó en la síntesis de π-complejos cuprato-carbonilo, al reaccionar con Me2CuLi en THF.
Solubilidad
Soluble en éter y acetonitrilo.
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Pyruvonitrile |
Color | Incoloro a marrón |
Densidad | 0.974 g/mL |
Punto de ebullición | 92°C to 93°C |
Temperatura de inflamación | 14°C (57°F) |
Fórmula lineal | CH3COCN |
Índice de refracción | 1.3755 |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN3273 |
Beilstein | 1737633 |