Learn More
Asecos™ Q-CLASSIC-90 Two-Door Light Gray Safety Storage Cabinets
For the safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas.
3800.00€ - 4530.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 14470-1 |
---|---|
Color | Gris claro |
Tipo de producto | Armario de seguridad |
Modelo de puerta | Con triple bisagra |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de sustancias peligrosas inflamables |
Código de producto | Marca | Capacidad portante | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad portante | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15860448
|
Asecos™
3000104133635 |
3 estantes de 75 kg; 1 inserto de 75 kg; 1 sumidero de 33 l |
3800.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15870448
|
Asecos™
3000104133647 |
4 cajones de 60 kg/29 l |
4530.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15880448
|
Asecos™
3004104133627 |
4 cajones de 60 kg/19 l |
4275.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Extremely robust design with scratch-proof surface
- Triple-hinged doors
- Safety elements assembled outside the storage compartment for increased protection against corrosion
- Integrated transport base for simple in-house transport
- Cabinet can be transported upright through doors
- Adjustable feet in base allow the safe and fast compensation of minor surface unevenness
- Modern bicolor design - choice of seven different door colors
- Language-free labelling for optimum international usability
- Doors lockable with cylinder lock, cabinets can be integrated by the customer in an existing master key system
- Locking status indicator (red/green) signals the locking status
- Integrated air ducts ready for connection (DN 75) to a technical exhaust system
- Visual inspection of the exhaust air function in the exhaust grille (rotating fan impeller)
- Available with different combinations of drawers, height-adjustable shelves and bottom collecting sumps for leakages
- In accordance with EN 14470-1 and TRGS 510
- Fire resistance of 90 minutes
Especificaciones
EN 14470-1 | |
Armario de seguridad | |
Almacenamiento de sustancias peligrosas inflamables |
Gris claro | |
Con triple bisagra | |
2 |