Learn More
Grant Instruments™ Sistemas de calefacción de bloque seco serie QB, precisión digital Código de producto.: 11450958
Añadir a la cesta
Grant Instruments™ Sistemas de calefacción de bloque seco serie QB, precisión digital
Código de producto. 11450958
230 mm, 120 mm, 240 mm, Sistema de 1 bloque
Click to view available options
Fondo (métrico):
230 mm
280 mm
380 mm
Altura (métrico):
100 mm
120 mm
Longitud (métrico):
240 mm
285 mm
390 mm
No. of Places:
Sistema de 1 bloque
Sistema de 2 bloque
Sistema de 4 bloque
Código de producto. 11450958
Marca: Grant Instruments™ QBD1
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrece un excelente control de la temperatura y una amplia gama de bloques intercambiables para obtener la máxima flexibilidad. Los sistemas de calefacción de bloque seco serie QB con precisión digital Grant Instruments™ combinan un excelente control de la temperatura y uniformidad con un diseño de alta calidad y gran versatilidad.
Ofrece un excelente control de la temperatura y una amplia gama de bloques intercambiables para obtener la máxima flexibilidad. Los sistemas de calefacción de bloque seco serie QB con precisión digital Grant Instruments™ combinan un excelente control de la temperatura y uniformidad con un diseño de alta calidad y gran versatilidad.
  • Calentador de alta potencia para un rápido calentamiento de -25 °C a 100 °C en tan solo 15 minutos.
  • El rotor fácil de usar junto con dos llaves proporciona acceso a la interfaz interactiva para un uso y una configuración rápidos y precisos
  • Pantalla de clara visualización: fácil de leer desde una distancia para la reconfirmación instantánea
  • Función de temporizador práctica, con zumbador sonoro para la temporización de reacciones y funciones, p. ej., la conexión o desconexión de un calentador retrasado
  • La amplia gama de bloques intercambiables le permite mezclar y combinar tubos de muestras como desee. Se suministra de serie una herramienta de extracción para facilitar la extracción sencilla y segura de los bloques.
  • La cubierta de seguridad opcional protege las muestras de la contaminación y a los usuarios del contacto accidental con los bloques calientes
  • Desconexión en caso de exceso de temperatura para proteger las muestras y el lugar de trabajo
  • Fabricado de alta calidad y de manera sólida en aluminio perfilado Coolwall y de plástico resistente a productos químicos: duradero en entornos exigentes
  • Tamaño compacto para optimizar el uso del espacio sobre la mesa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la cámara Aluminio
Material Plástico resistente a productos químicos
No. of Places Sistema de 1 bloque
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +5 °C a 130 °C
Tipo Baño seco/bloque
Estabilidad de la temperatura 0,1° a 37 °C
Uniformidad de temperatura 0,1 °C a 37 °C
Temporizador De 1 a 999 min
Longitud (métrico) 240 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Altura (métrico) 120 mm
Fondo (métrico) 230 mm
Tensión 120 o 230 V
Vataje 150 W
Título del producto
Grant Instruments™ Sistemas de calefacción de bloque seco serie QB, precisión digital >