Learn More
Grant Instruments™ Sistemas de calefacción de bloque seco serie QB, precisión digital
1228.99 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21622" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21622" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Fondo (métrico):
230 mm
280 mm
380 mm
Altura (métrico):
100 mm
120 mm
Longitud (métrico):
240 mm
285 mm
390 mm
No. of Places:
Sistema de 1 bloque
Sistema de 2 bloque
Sistema de 4 bloque
Descripción
Ofrece un excelente control de la temperatura y una amplia gama de bloques intercambiables para obtener la máxima flexibilidad.Los sistemas de calefacción de bloque seco serie QB con precisión digital Grant Instruments™ combinan un excelente control de la temperatura y uniformidad con un diseño de alta calidad y gran versatilidad.
- Calentador de alta potencia para un rápido calentamiento de -25 °C a 100 °C en tan solo 15 minutos.
- El rotor fácil de usar junto con dos llaves proporciona acceso a la interfaz interactiva para un uso y una configuración rápidos y precisos
- Pantalla de clara visualización: fácil de leer desde una distancia para la reconfirmación instantánea
- Función de temporizador práctica, con zumbador sonoro para la temporización de reacciones y funciones, p. ej., la conexión o desconexión de un calentador retrasado
- La amplia gama de bloques intercambiables le permite mezclar y combinar tubos de muestras como desee. Se suministra de serie una herramienta de extracción para facilitar la extracción sencilla y segura de los bloques.
- La cubierta de seguridad opcional protege las muestras de la contaminación y a los usuarios del contacto accidental con los bloques calientes
- Desconexión en caso de exceso de temperatura para proteger las muestras y el lugar de trabajo
- Fabricado de alta calidad y de manera sólida en aluminio perfilado Coolwall y de plástico resistente a productos químicos: duradero en entornos exigentes
- Tamaño compacto para optimizar el uso del espacio sobre la mesa
Especificaciones
Material de la cámara | Aluminio |
Material | Plástico resistente a productos químicos |
No. of Places | Sistema de 4 bloque |
Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente +5 °C a 130 °C |
Tipo | Baño seco/bloque |
Estabilidad de la temperatura | 0,1° a 37 °C |
Uniformidad de temperatura | 0,1° a 37 °C |
Temporizador | De 1 a 999 min |
Longitud (métrico) | 390 mm |
Anchura (métrico) | 200 mm |