Learn More
Patrón de CC 7 para análisis ambiental, SPEX CertiPrep™
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
209.00€ - 352.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | ICP Quality Control Standard 7 |
---|---|
Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. |
Para utilizar con (equipo) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
Grado | Medioambiente |
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11485938
|
SPEX Certiprep
QC-7 |
125 mL | Frasco de LDPE lixiviación triple |
209.00€
125 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11495938
|
SPEX Certiprep
QC-7-500 |
500 mL | Frasco de LDPE lixiviación triple |
352.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analito | Concentración |
---|---|
K | 1000μg/ml |
Ag | 100μg/ml |
Al | 100μg/ml |
B | 100μg/ml |
Ba | 100μg/ml |
Na | 100μg/ml |
Si | 50 μ g/ml |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Especificaciones
ICP Quality Control Standard 7 | |
Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. | |
Medioambiente | |
5% HNO3/tr F |
Frasco de LDPE lixiviación triple | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos | |
Components in 5% HNO3/tr. HF: Al •100μg/mL Ba •100μg/mL B •100μg/mL K •1000μg/mL Si •50μg/mL Ag •100μg/mL Na •100μg/mL |
Seguridad y manipulación
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
missing translation for 'dotInformation' : Voltaje peligroso
Recommended Storage : Ambiente
- Quality Control Standard 7
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitric acid
Product intended for laboratory use only