missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Molecular Probes™ Qdot™ 545 ITK™ Carboxyl Quantum Dots
Click to view available options
Cantidad:
250 µl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Los puntos cuánticos de carboxilo Qdot™ 545 ITK™ son el material de partida ideal para preparar conjugados personalizados que requieren una alta carga de biomoléculas. Estos materiales son un grupo funcional de carboxilato y pueden ser acoplados a grupos aminos de proteínas y oligonucleótidos modificados usando condensación mediada por EDC. Los revestimientos de estas sondas proporcionan más sitios de unión que nuestros puntos cuánticos de amina Qdot™ ITK™, pero carecen de los enlaces de PEG que ayudan a evitar las interacciones no específicas. Estos materiales se pueden conjugar con los enlazadores bifuncionales X-PEG-amina para una reactividad personalizada y una mayor especificidad. Los puntos cuánticos de carboxilo Qdot™ ITK™ se proporcionan como soluciones de 8 μM y están disponibles en los nueve colores de sonda de Qdot™.
Características importantes de los puntos cuánticos de carboxilo Qdot™ ITK™:
El punto cuántico de carboxilo Qdot™ 545 ITK™ tiene un máximo de emisión de ∼545 nm
Su fluorescencia es muy fotoestable y brillante.
Se excitan de forma eficaz con fuentes de excitación de una sola línea.
La emisión es estrecha y con gran desplazamiento de stokes.
Disponibles en varios colores
Aplicaciones de etiquetado y seguimiento ideales
Características de los nanocristales Qdot™
Las sondas Qdot™ son ideales para aplicaciones de imagen y etiquetado que requieren señales fluorescentes brillantes o seguimiento en tiempo real. Los nueve colores disponibles de las sondas Qdot™, únicos entre los reactivos fluorescentes, pueden excitarse simultáneamente con una única fuente de luz (UV a azul-verde). Esta propiedad hace que estos reactivos sean excelentes para aplicaciones de multiplexado económicas y fáciles de usar. Las etiquetas Qdot™ se basan en nanotecnología de semiconductores y son similares en escala a las proteínas de tamaño moderado.
Acerca del kit de herramientas de innovador de reactivos Qdot™ ITK™
Estas sondas Qdot™ ITK™ son ideales para investigadores que desean preparar conjugados específicos (no almacenados) para sus aplicaciones y necesitan una funcionalidad de conjugación personalizable.
Hay disponibles otras formas de nanocristales Qdot™
Además de la forma derivada de carboxilo, ofrecemos puntos cuánticos Qdot™ ITK™ con modificaciones de hidrocarburos amino y alifáticos. También hemos desarrollado una amplia gama de conjugados y kits de marcado de nanocristales Qdot™. Consulte las características de los nanocristales Qdot™ o ™ la sección 6.6 sobre nanocristales Qdot—del manual de Molecular Probes™ para obtener más información.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Características importantes de los puntos cuánticos de carboxilo Qdot™ ITK™:
Características de los nanocristales Qdot™
Las sondas Qdot™ son ideales para aplicaciones de imagen y etiquetado que requieren señales fluorescentes brillantes o seguimiento en tiempo real. Los nueve colores disponibles de las sondas Qdot™, únicos entre los reactivos fluorescentes, pueden excitarse simultáneamente con una única fuente de luz (UV a azul-verde). Esta propiedad hace que estos reactivos sean excelentes para aplicaciones de multiplexado económicas y fáciles de usar. Las etiquetas Qdot™ se basan en nanotecnología de semiconductores y son similares en escala a las proteínas de tamaño moderado.
Acerca del kit de herramientas de innovador de reactivos Qdot™ ITK™
Estas sondas Qdot™ ITK™ son ideales para investigadores que desean preparar conjugados específicos (no almacenados) para sus aplicaciones y necesitan una funcionalidad de conjugación personalizable.
Hay disponibles otras formas de nanocristales Qdot™
Además de la forma derivada de carboxilo, ofrecemos puntos cuánticos Qdot™ ITK™ con modificaciones de hidrocarburos amino y alifáticos. También hemos desarrollado una amplia gama de conjugados y kits de marcado de nanocristales Qdot™. Consulte las características de los nanocristales Qdot™ o ™ la sección 6.6 sobre nanocristales Qdot—del manual de Molecular Probes™ para obtener más información.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 8 μM |
| Cantidad | 250 µl |
| Tipo de producto | Punto cuántico |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8° C). |
| Reactividad química | Amina |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fracción reactiva | Ácido carboxílico |
| Etiqueta o tinte | Qdot™ 545 |
| Tipo de etiqueta | Nanocristales Qdot |
| Línea de productos | ITK, Qdot |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido