Learn More
Molecular Probes™ Qdot™ 655 ITK™ Organic Quantum Dots
Puntos cuánticos orgánicos Qdot™ 655 ITK™
Marca: Molecular Probes™ Q21721MP
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Descripción
Los puntos cuánticos orgánicos Qdot™ 655 ITK™ son el material de partida ideal para aplicaciones que requieren disolventes orgánicos como hexano, tolueno, diclorometano o cloroformo. Estos materiales se proporcionan como soluciones en decano y no son solubles en agua. Estos puntos cuánticos orgánicos Qdot ™ ITK™ están diseñados para investigadores que quieren usar sus propios métodos para transferir materiales de puntos cuánticos al agua. Nuestros puntos cuánticos orgánicos Qdot™ ITK™ se proporcionan como soluciones de 1 μm y están disponibles en siete colores de la sonda de Qdot™.Características importantes de los puntos cuánticos orgánicos Qdot™ ITK™:
Características de los nanocristales Qdot™
Las sondas Qdot™ son ideales para aplicaciones de imagen y etiquetado que requieren señales fluorescentes brillantes o seguimiento en tiempo real. Los nueve colores disponibles de las sondas Qdot™, únicos entre los reactivos fluorescentes, pueden excitarse simultáneamente con una única fuente de luz (UV a azul-verde). Esta propiedad hace que estos reactivos sean excelentes para aplicaciones de multiplexado económicas y fáciles de usar. Las etiquetas Qdot™ se basan en nanotecnología de semiconductores y son similares en escala a las proteínas de tamaño moderado.
Acerca de los reactivos del Innovator’s Tool Kit Qdot™ ITK™
Estas sondas Qdot™ ITK™ son ideales para investigadores que desean preparar conjugados específicos (no almacenados) para sus aplicaciones y necesitan una funcionalidad de conjugación personalizable.
Hay disponibles otras formas de nanocristales Qdot™
Además de la forma orgánica, ofrecemos puntos cuánticos Qdot™ ITK™ con modificaciones de carboxilo y PEG derivado de amina. También hemos desarrollado una amplia gama de conjugados y kits de marcado de nanocristales Qdot™. Consulte las características de los nanocristales Qdot™ o ™ la sección 6.6 sobre nanocristales Qdot—del manual de Molecular Probes™ para obtener más información.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Especificaciones
4 mL | |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Qdot™ 655 | |
ITK™, Qdot™ |
Punto cuántico | |
Temperatura ambiente | |
Nanocristales Qdot | |
655 |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.