Learn More
QKI/Quaking Antibody (S01-3F7), Novus Biologicals™
Código de producto. 18667123 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18667123 50 μg 50 microlitros
18667303 100 μg 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18667123
Marca: Novus Biologicals NBP31975350ul
Rabbit Monoclonal Antibody
QKI/Quaking Monoclonal antibody specifically detects QKI/Quaking in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno QKI/Quaking
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon S01-3F7
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen DKFZp586I0923, HKQ, homolog of mouse quaking QKI (KH domain RNA binding protein), Hqk, hqkI, protein quaking, QK, QK1, QK3, quaking homolog, KH domain RNA binding (mouse), RNA binding protein HQK
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human QKI/Quaking (Uniprot # Q96PU8)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9444
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG