missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

QNZ, MedChemExpress

Código de producto. 16418527
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16418527

Marca: Medchem Express HY13812

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress QNZ (EVP4593) shows strong inhibitory effects on NF-κB transcriptional activation and TNF-α production with IC50s of 11 and 7 nM, respectively. QNZ (EVP4593) is a neuroprotective inhibitor of SOC channel.

QNZ (EVP4593) shows strong inhibitory effects on NF-κB transcriptional activation and TNF-α production with IC50s of 11 and 7 nM, respectively. QNZ (EVP4593) is a neuroprotective inhibitor of SOC channel.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material QNZ
CAS 545380-34-5
Color Verde
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H20N4O
Cantidad 5 mg
Sinónimo EVP4593
Información de solubilidad DMSO : ≥ 37 mg/mL (103.81 mM)
SMILES NC1=CC2=C(NCCC3=CC=C(OC4=CC=CC=C4)C=C3)N=CN=C2C=C1
Peso molecular (g/mol) 356.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.42
Porcentaje de pureza 99.51%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado