Learn More
Hellma™ Cubetas micro de celdas de absorción de cuarzo SUPRASIL™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
14.000 μl
17.500 μl
35.000 μl
7000 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Descripción
- Muy resistente químicamente
- Mantiene la forma incluso a altas temperaturas de hasta 1000 °C aproximadamente
- Transmisión del 80 % de 320 a 2500 nm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Macroceldas de absorción |
| Capacidad (métrico) | 17.500 μl |
| Material | Cuarzo Suprasil QS |
| Anchura (métrico) interior | 9,5mm |
| Trayectoria óptica | 50 mm |
| Wavelength Range | De 200 a 2500 nm |
| Altura (métrico) | 45mm |
| Anchura (métrico) | 12,5mm |