Learn More
Hellma™ Microceldas de absorción QS Quartz Suprasil
Diseñados para sostener muestras para experimentos de espectroscopia y análisis ópticos. Las cubetas micro de celdas de absorción de cuarzo Hellma™ Suprasil™ vienen con una tapa o un tapón de PTFE para limitar la evaporación.
183.00€ - 745.00€
Especificaciones
Tipo | Macroceldas de absorción |
---|---|
Material | Cuarzo Suprasil QS |
Anchura (métrico) interior | 9,5mm |
Wavelength Range | De 200 a 2500 nm |
Altura (métrico) | 45mm |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13227019
|
Hellma™
100-50-40 |
17.500 μl |
256.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10028190
|
Hellma™
100-40-40 |
14.000 μl |
281.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10100591
|
Hellma™
100-20-40 |
7000 μl |
183.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11757263
|
Hellma™
100-20-40 |
7000 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11711764
|
Hellma™
100-100-40 |
35,000 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Cubeta de alta precisión• Volumen de 0,35 a 35mL
• Cuarzo suprasil QS o vidrio óptico especial OS
• Cubeta de cuarzo Suprasil QS
• Alta resistencia química
• Cubeta de alta precisión con tapón de PTFE
• Cubeta de cuarzo QS
Especificaciones
Macroceldas de absorción | |
9,5mm | |
45mm |
Cuarzo Suprasil QS | |
De 200 a 2500 nm | |
12,5mm |