Learn More
Molecular Probes™ Qtracker™ 525 Cell Labeling Kit (Trial Size)
Kit de etiquetado de células Qtracker™ 525 (tamaño de prueba)
Marca:  Molecular Probes™ Q25049
272.65 EUR hasta el 2025-02-21
Use el código promocional "24115" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15280679
  • 294.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El kit de etiquetado celular Qtracker™ 525 utiliza un péptido personalizado para suministrar una sonda Qdot™ 525 verde fluorescente (excitación/emisión 405–485/525 nm) en el citoplasma de células vivas. Una vez en el interior de las células, la sonda Qdot™ 525 proporciona una fluorescencia intensa y estable que se puede rastrear a través de varias generaciones y no se transfiere a las células adyacentes de una población. Esta versión de prueba ofrece una introducción conveniente a la tecnología de etiquetado celular Qtracker™ a un precio asequible.
¿Necesita un espectro de emisiones diferente o un seguimiento más prolongado? Consulte el resto de nuestros productos de seguimiento celular de mamíferos.
Las características de los kits de etiquetado celular Qtracker™ incluyen:
  • Las sondas Qtracker™ permiten una iluminación continua, sin problemas de fotoblanqueo o degradación asociados a menudo con el uso de colorantes orgánicos
  • Fácil de usar: añada la solución de etiquetado Qtracker™ a las células en medios que contengan suero, incúbela durante hora y ya podrá detectar las células y realizar el seguimiento
  • Proporcione una fluorescencia intensa y estable rastreable a través de varias generaciones
  • Excelente herramienta llevar a cabo un seguimiento a largo plazo o estudios de obtención de imágenes de células vivas, incluidas la migración, motilidad, morfología y otros ensayos de función celular
    Los kits de etiquetado celular Qtracker™ utilizan un péptido etiquetador personalizado para administrar sondas Qdot™ en el citoplasma de células vivas. Dado que el mecanismo de administración citoplasmática no está mediado por una enzima específica, no se ha observado ninguna especificidad de tipo celular. La entrega máxima se realiza normalmente en menos de una hora.
    Las sondas Qdot™ son compatibles con células sensibles al suero. La intensa fluorescencia de las sondas Qdot™ se mantiene en entornos celulares complejos y en diversas condiciones biológicas, incluidos los cambios en el pH intracelular, la temperatura y la actividad metabólica.
    Señal dirigida y de larga duración
    El uso de los kits de etiquetado de células Qtracker™ tiene como resultado la capacidad de observar las células etiquetadas con una iluminación continua extensa, sin problemas de fotoblanqueo o degradación asociados a menudo con el uso de colorantes orgánicos. Una vez dentro de las células, las sondas Qdot™ se localizan en vesículas citoplásmicas y se transmiten por herencia a las células secundarias durante al menos seis generaciones. La fluorescencia de las sondas Qdot™ se puede detectar hasta una semana después de la administración en algunas líneas celulares. La retención celular a largo plazo de las sondas Qdot™ resulta una herramienta ideal para estudiar la motilidad celular, la migración, la diferenciación, la morfología y muchos otros estudios de la función celular. Dado que las etiquetas Qtracker™ no se filtran al exterior de las células intactas etiquetadas y no se transfieren a las células adyacentes, los kits de etiquetado celular Qtracker™ dan como resultado una señal dirigida.
    Monitorice la señal en múltiples plataformas
    Las células vivas etiquetadas con reactivos Qtracker™ se pueden monitorizar fácilmente en una variedad de plataformas, incluida la citometría de flujo, la microscopía de fluorescencia/confocal, los lectores de microplacas de fluorescencia y los sistemas de obtención de imágenes de alto contenido.
    Impacto mínimo en las células vivas
    La citotoxicidad de los materiales utilizados en los kits de etiquetado celular Qtracker™ se ha probado en una variedad de líneas celulares, como CHO, HeLa, U-118, 3T3, HUVEC y Jurkat. El etiquetado con los kits de etiquetado celular Qtracker™ parece tener un impacto mínimo en la expresión de etiquetado de la superficie celular, la proliferación celular, la actividad enzimática celular y la motilidad celular.
    Útiles en una gran variedad de estudios de rastreo celular
    Tras el etiquetado, los investigadores han demostrado que existe una amplia variedad de aplicaciones para las células etiquetadas con Qtracker™, incluido el cocultivo celular y el ensamblaje celular en conjuntos heterotípicos, diferenciación multilinaje, transdiferenciación versus fusión celular, seguimiento de células madre embrionarias y mesenquimales, y dinámica de migración celular.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Contiene:
  • Nanocristales Qtracker™ de 25 µl, componente A (2 µm en tampón de borato de 50 mM, pH 8,3)
  • Soporte Qtracker™ de 25 µl, componente B (solución salina tamponada con fosfato, pH 7,2)
  • Almacenar entre 2 °C y 8 °C
  • No la congele.
    Qdot™
    Kit de etiquetado celular
    1 kit
    Reactivos para etiquetado celular