Learn More
Honeywell™ Zapatos QUAD (i)XTREM S3
Los zapatos Honeywell™ QUAD (i)XTREM S3 están fabricados de piel flor resistente al agua.
Marca:  Honeywell™ 6246212-46/7
Detalles adicionales : Peso : 2.48000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15846605
  • 188.00€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Piel flor resistente al agua
  • Espuma cómoda para mejorar la estabilidad del pie
  • Refuerzo para evitar la penetración de agua y polvo
  • Revestimiento Poromax 3D
  • Puntera sin metal
  • Inserto antiperforación sin metal
  • Suela de PU inyectado / nitrilo
  • Control de desgaste (i)NTELLIGENT
  • EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC
Especificaciones
Especificaciones
EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC
Cuero
Poliuretano y nitrilo
Marrón, Negro
46
Sin metal