Learn More
Honeywell™ Zapatos QUAD (i)XTREM S3
Los zapatos Honeywell™ QUAD (i)XTREM S3 están fabricados de piel flor resistente al agua.
Marca: Honeywell™ 6246212-48/7
Detalles adicionales : Peso : 2.36000kg
Descripción
- Piel flor resistente al agua
- Espuma cómoda para mejorar la estabilidad del pie
- Refuerzo para evitar la penetración de agua y polvo
- Revestimiento Poromax 3D
- Puntera sin metal
- Inserto antiperforación sin metal
- Suela de PU inyectado / nitrilo
- Control de desgaste (i)NTELLIGENT
- EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC
Especificaciones
EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC | |
Cuero | |
Poliuretano y nitrilo |
Marrón, Negra | |
48 | |
Sin metal |