Learn More
Buerkle™ Juego de muestras QualiSampler™
Click to view available options
Material:
PTFE, FEP
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
Descripción
Juego de muestras QualiSampler que consta de:
- Muestreador LiquiSampler, (profundidad de inmersión: 100 cm; Capacidad: 250 ml)
- Muestreador ViscoSampler, 100 cm (profundidad de inmersión: 100 cm; Capacidad: 300 ml)
- Caja, cinco frascos, cepillo de limpieza
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Juego QualiSampler |
| Material | PTFE, FEP |
| Incluye | LiquiSampler de PTFE/FEP de 100 cm, viscosampler de PTFE/FEP de 100 cm, caja, cinco frascos, cepillo de limpieza |