Learn More
Cytiva Papel filtro para análisis cualitativo: Círculos de grado 5
Retiene los precipitados finos detectados en los análisis químicos. Los círculos de papel de filtro para análisis cualitativo de grado 5 Fisherbrand™ son excelentes filtros de aclarado para suspensiones turbias y para análisis de agua y suelos.
Marca:  Cytiva 1005-047
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
Código de producto. 11350484
  • 13.30€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Retiene los precipitados finos detectados en los análisis químicos. Los círculos de papel de filtro para análisis cualitativo de grado 5 Fisherbrand™ son excelentes filtros de aclarado para suspensiones turbias y para análisis de agua y suelos.
Estos filtros de celulosa se emplean en técnicas analíticas cualitativas para determinar e identificar materiales y para aclarar líquidos. 
  • Retención de partículas: 2,5 μm; el grado con mayor retención de la serie de filtros
  • Porosidad: Fina
  • Velocidad de filtración: Herzberg, 1420 s
  • Superficie: suave, densa
  • Caudal lento
  • Grado máximo de filtración de partículas finas en el rango cualitativo
  • Útil para aclarar suspensiones turbias, análisis de agua, filtraciones de embudos Buchner
Especificaciones
Especificaciones
Papel de filtro para análisis cualitativo de grado 5, grado estándar, círculo, 47 mm
Celulosa
De 1420 s
Un filtro clarificador de grado estándar excelente para suspensiones turbias y para análisis de agua y suelo.
Fina
200 μm
1,85 in
Circulares
2,5 μm
Lenta
Grado 5
Paquete de 100
Papel filtro para análisis cualitativo
47 mm