Learn More
Sartorius Papeles de filtro para análisis cualitativo de grado 1291
Estos papeles de filtro para análisis cualitativo se utilizan esencialmente para fines analíticos y análisis rutinarios, cuando no se requieran análisis gravimétricos. Son resistentes a la humedad y pueden usarse para la filtración por presión y en vacío.
11.30€ - 65.50€
Especificaciones
Formato | Disco |
---|---|
Particle Retention | De 2 a 3 μm |
Velocidad de filtración | De 180 s |
Grado | 1291 |
Cantidad | 100/paq. |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10052431
|
Sartorius
FT-3-209-125 |
125 mm | Disco |
20.70€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10585891
|
Sartorius
FT-3-209-090 |
90 mm | Disco |
12.30€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10767432
|
Sartorius
FT-3-209-240 |
240 mm | Disco |
65.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10674522
|
Sartorius
FT-3-209-185 |
185 mm | Disco |
40.30€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10012411
|
Sartorius
FT-3-209-055 |
55 mm | Disco |
11.30€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10682582
|
Sartorius
FT-3-209-070 |
70 mm | Disco |
12.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10103901
|
Sartorius
FT-3-209-110 |
110 mm | Disco |
16.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10377401
|
Sartorius
FT-3-209-150 |
150 mm | Disco |
26.90€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Fabricados con pulpa refinada y linters de algodón con un > 95 % de contenido de celulosa-α. Contenido de ceniza del < 0.1 % según DIN 54370. Con resistencia a la humedad.Especificaciones
Disco | |
De 180 s | |
100/paq. |
De 2 a 3 μm | |
1291 | |
0,16 mm |