Learn More
Socorex™ Qualitix™ Micropipette Tips, 1000μL, blue
Código de producto. 15790669
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 576
Código de producto. 15790669
Marca: Socorex™ 3190.1000R
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las puntas de micropipeta esterilizables en autoclave de calidad superior cubren una amplia gama de tamaños y se adaptan a una amplia gama de marcas de micropipetas. Las puntas de micropipeta Socorex™ Qualitix™ de 1000 μL también vienen en una variedad de formas para facilitar la transferencia de líquidos.
  • Cubre una amplia gama de tamaños.
  • Esterilizables en autoclave.
  • Ajuste de estanqueidad óptimo en pipetas Sotorex™ y amplia compatibilidad con otras marcas.
  • Varias versiones de punta disponibles.
Especificaciones
Volumen (métrico) 1000 µl
Dispensación por volumen (métrico) 1000 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Azul
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Estilo de punta Punta normal, punta biselada
Envase 96/gradilla
Cantidad 6/paquete, 8 paquetes/caja
Desechables
Para utilizar con (equipo) Socorex
Línea de productos Qualitix