Learn More
Invitrogen™ Kits de ensayo de ADNds Quant-iT™, alta sensibilidad (HS) y amplio rango (BR)
Para la cuantificación altamente selectiva de ADN bicatenario sobre ARN, los kits de ensayo de ADNbc Quant-iT, alta sensibilidad y amplio intervalo, producen señales de fluorescencia lineales en los intervalos de 0,2 a 100 ng y 2 a 1000 ng de ADN, respectivamente.
Marca: Invitrogen™ Q33130
Descripción
Realice la cuantificación de ADNbc de forma sencilla y rápida con los kits de ensayo de ADNbc Quant-iT. Tanto el kit de ensayo de ADNbc de alta sensibilidad Quant-iT como el kit de ensayo de ADNbc de amplio rango Quant-iT proporcionan reactivo de ensayo concentrado, tampón de dilución y patrones de ADN prediluidos. Estos kits de ensayo de ADN son altamente selectivos para ADN bicatenario sobre ARN y, en los intervalos de 0,2 a 100 ng de ADN (para el kit de ensayo de ADN bicatenario de alta sensibilidad) y de 4 a 1000 ng de ADN (para el kit de ensayo de ADN bicatenario de amplio rango), la señal de fluorescencia es lineal.
El kit de ensayo de alta sensibilidad de ADNbc Quant-iT y el kit de ensayo de amplio intervalo de ADNbc Quant-iT hacen que la cuantificación del ADN sea fácil y precisa. Los kits proporcionan soluciones para el reactivo de ensayo concentrado, el tampón de dilución y el ADN prediluido. Basta con diluir el reactivo 1:200, cargar 200 µl en los pocillos de una microplaca, añadir entre 1 y 20 µl de muestra, mezclar y leer la fluorescencia.Los ensayos son altamente selectivos para ADN bicatenario sobre ARN y, en el intervalo de 0,2 a 100 ng para el ensayo de HS o de 4 a 1000 ng para el ensayo de BR, la señal de fluorescencia es lineal con el ADN. Los ensayos se realizan a temperatura ambiente y la señal es estable durante tres horas. Estos ensayos presentan una buena tolerancia a los contaminantes comunes, como sales, disolventes, detergentes y proteínas.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Cuantificación de ADNds, rango amplio | |
Lector de microplacas | |
De 4 a 1000 ng | |
1 kit |
Fluorescencia | |
1000 ensayos (volumen de ensayo de 200 μl) | |
Quant-iT | |
Temperatura ambiente |