Learn More
Invitrogen™ Kits de ensayo de ADNds Quant-iT™ PicoGreen™ y reactivos de ADNds
Código de producto. p-7235453
Click to view available options
Cantidad:
10 x 100 μL
1 mL
Kit de 10 x 100 μL
Kit de 1 mL
Tipo de producto:
Kit de ensayo de ADNds Quant-iT PicoGreen
Reactivo ADNbc Quant-iT PicoGreen
Tipo de empaquetado:
1 frasco de 1 ml
Tubos de 10 x 10μl
Tubos de 10 x 100µl
Tamaño de la unidad:
1 ml
1000 microlitros
cada uno
Código de producto. 10545213
Marca: Invitrogen™ P7589
This item is not returnable. View return policy
Detecte selectivamente el ADNbc de una amplia variedad de fuentes, e incluso en presencia de ADNmc, ARN y nucleótidos libres, con el kit de ensayo de ADNbc Quant-iT PicoGreen y el reactivo de ADNbc PicoGreen.
Obtenga mediciones precisas de la concentración de ADNbc en un amplio rango dinámico con los kits de ensayo de ADNbc y reactivos de ADNbc Quant-iT Picogreen. Los ensayos Picogreen son compatibles con la mayoría de los lectores de microplacas y fluorómetros.
Detecte rápidamente tan solo 0,25 pg/ml de ADNbc, incluso en presencia de ADNmc, ARN y nucleótidos libres, utilizando el reactivo y el ensayo de cuantificación de ADNbc PicoGreen. El ensayo es lineal a lo largo de tres órdenes de magnitud y tiene poca dependencia de secuencia, lo que permite medir con exactitud el ADN de muchas fuentes, incluido ADN genómico, ADN viral, ADN de minipreparación o productos de amplificación por PCR.
Los reactivos de cuantificación de ADNbc PicoGreen son:
• Significativamente más sensible que las lecturas de absorbancia UV, lo que ahorra valiosas cantidades de muestras.
• Específico para ADNbc en presencia de ARN.
• Fácil de usar: basta añadir la solución de trabajo de colorante a la muestra, incubar cinco minutos y leer
• Adecuado para su uso en formatos de placas de 96 y 384 pocillos
• Compatible con la mayoría de los lectores de microplacas y fluorímetros basados en fluorescencia.
• La absorción/emisión máxima de fluorescencia aproximada de Picogureen es de 502/523 nm, unida a ADNbc
Aplicaciones
Los kits y los reactivos de cuantificación de ADNbc PicoGreen son perfectos para ensayos basados en PCR, muestras de micromatrices, ensayos de ADN dañado, ensayos de actividad enzimática, cuantificación de ADN genómico, medición de ADNbc en mezclas complejas y cuantificación de ADN vírico.
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Método de detección Fluorescencia
Excitación/emisión 500/525
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas
N.º de reacciones 200 ensayos (volumen de ensayo de 2 ml)
Tipo de empaquetado 1 frasco de 1 ml
Intervalo de cuantificación De 50 pg a 2 µg
Línea de productos PICOGREEN, Quant-iT
Tipo de producto Kit de ensayo de ADNds Quant-iT PicoGreen
Cantidad Kit de 1 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.