Learn More
Thermo Scientific™ Kit de sustrato de peroxidasa fluorogénica QuantaBlu™
Realice ensayos con parada, sin parada y cinéticos utilizando este sustrato de peroxidasa fluorogénica soluble (quimiofluorescente) para ELISA.
Marca: Thermo Scientific™ 15169
352.48 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.13400kg
Descripción
El sustrato de peroxidasa fluorogénica Thermo Scientific™ QuantaBlu es un sustrato fluorogénico soluble (quimiofluorescente) para la detección de la actividad de la peroxidasa en métodos ELISA.
Información adicional y pedidos en línea
En presencia de peroxidasa activa, la solución de trabajo del sustrato QuantaBlu crea un producto fluorescente azul que puede cuantificarse mediante fluorometría en microplacas o cubetas. La detección basada en fluorometría tiene un rango dinámico amplio, que supera las limitaciones que supone el uso de la espectrofotometría para medir sustratos colorimétricos. El producto fluorescente azul no es sensible a la luz y no sufre decoloración fotográfica. El sustrato de peroxidasa fluorogénica QuantaBlu es estable, muy sensible, produce altas relaciones señal-ruido y permite un amplio intervalo de detección dinámica de la actividad de la peroxidasa. Este sustrato también es flexible y se puede utilizar para ensayos con parada, sin parada y cinéticos. La incubación de los ensayos con parada y sin parada puede realizarse entre 5 y 90 minutos a temperatura ambiente (RT) o a 37°C. La formulación del sustrato QuantaBlu NS/K se puede integrar en ensayos basados en la robótica y está diseñada para ensayos que no necesitan interrupciones.Características destacadas:
- Mayor sensibilidad que la de los sustratos TMB, OPD o ABTS.
- Posibilidad de llevar a cabo ensayos flexibles con interrupción, sin interrupción o cinéticos.
- Amplio intervalo dinámico (rango de concentración de peroxidasa de 4 log).
- Estabilidad excelente; la solución de trabajo permanece estable durante 24 horas.
- Gran desplazamiento de stokes; excitación/emisión máxima de 325 nm/420 nm (intervalo de 315-345/370-460 nm).
- No sufre decoloración fotográfica.
Especificaciones
Sustrato de peroxidasa fluorogénica QuantaBlu | |
Fluorescente | |
Sustrato químico | |
Suficiente para: 275 ml de solución de trabajo 1x (2750 pocillos a 100 µl por pocillo) • Solución de sustrato QuantaBlu, 250 ml • Solución de peróxido QuantaBlu, 30 ml • Solución de interrupción QuantaBlu, 275 ml Almacenar a 4 °C. |
Kit de sustrato de peroxidasa fluorogénico | |
QuantaBlu™ | |
Sustrato de HRP (peroxidasa de rábano picante) |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.